Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med rött lock och etikett
Kapacitet (metrisk):
40 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 380
Paket med 700
Beskrivning
- Klar och brottsäker polypropen (PP)
- Finns i olika storlekar och kvantiteter
- Färgkodade skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provburk |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | Vit etikett |
| Visa mer |