Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med rött lock och etikett
Produktkod. p-7146331
Kapacitet (metrisk):
40 ml
60 ml
125 ml
180 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 380
Paket med 700
Produktkod. 15418814
Brand: Gosselin™ TP30C032
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CORNING GOSSELIN™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Stängningsfärg Rött
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Märka Ingen etikett
nr per ärende 1000/Cs.
Antal per förpackning 100/påse