Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rak vägg zirkoniumdegel
Produktkod. p-6685028
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
Utsida: 101mm
Utsida: 127mm
Utsida: 27mm
Utsida: 33mm
Utsida: 45 mm
Utsida: 46mm
Utsida: 47 mm
Utsida: 59mm
Utsida: 82mm
Utvändig: 51 mm
Höjd (metrisk):
18 mm
22 mm
29 mm
34 mm
41 mm
45 mm
59 mm
65 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15403595
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035909.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rak vägg
Material Zirkonium
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) Yttre Utsida: 27mm
Höjd (metrisk) 34 mm
Produkttyp Zirkoniumdegel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.