Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet 50% fjädring
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Beskrivning
- Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet är ett harts för rening av strep-märkta proteiner via affinitetskromatografi
- Produkten är optimerad för kolonnbaserad användning och lämplig för HPLC/FPLC
- Rekommenderas för alla proteinklasser på grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95%) och hög bindningsaffinitet
- 4% tvärbundna agarospärlor kopplade till Strep-Tactin™ för enkel rening av proteiner med Strep-tag II ™eller a Twin-Strep-tag™
- Riktad eluering: inga tråkiga titreringssteg krävs och flera regenereringscykler möjliga
- Idealiskt alternativ för proteiner som är svåra att eluera från Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hartser
- Biotinylerade proteiner binder också till Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet och måste blockeras med BioLock
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 20 mg/ml harts |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Koncentration | 50% suspension |
| Beskrivning | 4% agaros, tvärbunden |
| Partikelstorlek | 50 till 150μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Proteinform | Tetrameriskt protein |
| Mål | Proteiner märkta med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; korsreaktivitet: biotin |
| Typ | Bulk harts |
| Visa mer |