Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Konjugera
Produktkod. 12806516 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Produkttyp:
AP Conjugate
HRP-konjugat
Förpackningsstorlek:
500µL
Varje
Produktkod. 12806516
Brand: IBA Lifesciences 21503001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Strep-Tactin™ konjugerar med AP eller HRP för detektion av Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Streptavidinvarianten Strep-Tactin™ finns som konjugat med pepparrotsperoxidas (HRP) eller med alkaliskt fosfatas (AP ) för snabb och riktad detektering av N-terminalt, C-terminalt eller internt märkt Strep-tag II ™eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner överförda till ett blotting-membran eller infångade på en mikroplatta.
  • Båda konjugaten är lämpliga för kromogen reaktion, medan Strep-Tactin™ HRP kan också användas för kemiluminescensreaktioner.
  • Beroende på värdorganismen kan proteinextrakt innehålla små mängder biotinylerade proteiner, t.ex. biotinkarboxylbärarproteinet (BCCP, 22 kDa) från E. coli.
  • Biotinblockerande buffert rekommenderas för blockering av sådana biotinylerade proteiner på western blottar före detektion av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner med Strep-Tactin™ HRP för att förhindra upptäckt av falskt positiva band.
  • För detta ändamål innehåller Biotin Blocking Buffer det tetramera biotinbindande proteinet avidin, som selektivt binder biotinylerade proteiner.
Specifikationer
Kvantitet 0.5 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Produkttyp AP Conjugate
Endast för forskning.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt