Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Konjugera
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
AP Conjugate
HRP-konjugat
Packungsgröße:
500µL
Varje
Beschreibung
- Streptavidinvarianten Strep-Tactin™ finns som konjugat med pepparrotsperoxidas (HRP) eller med alkaliskt fosfatas (AP ) för snabb och riktad detektering av N-terminalt, C-terminalt eller internt märkt Strep-tag II ™eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner överförda till ett blotting-membran eller infångade på en mikroplatta.
- Båda konjugaten är lämpliga för kromogen reaktion, medan Strep-Tactin™ HRP kan också användas för kemiluminescensreaktioner.
- Beroende på värdorganismen kan proteinextrakt innehålla små mängder biotinylerade proteiner, t.ex. biotinkarboxylbärarproteinet (BCCP, 22 kDa) från E. coli.
- Biotinblockerande buffert rekommenderas för blockering av sådana biotinylerade proteiner på western blottar före detektion av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner med Strep-Tactin™ HRP för att förhindra upptäckt av falskt positiva band.
- För detta ändamål innehåller Biotin Blocking Buffer det tetramera biotinbindande proteinet avidin, som selektivt binder biotinylerade proteiner.
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Produkttyp | HRP-konjugat |
Endast för forskning.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur