Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Kolumn
Produktkod. p-7230523 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
5 x 0.2 mL
Produktkod. 16694714
Brand: IBA Lifesciences 25011005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gravity flow kolonn för att rena Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ kolonner innehåller en 4% agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin ™XT och är tillämpliga för rening av Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner via gravitationsflöde.
  • På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %), och högsta bindningsaffinitet, rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
  • Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av högmolekylära mål.
  • Dessutom Strep-™Tactin XT 4Flow™ möjliggör applicering av denatureringsmedel såsom urea.
  • För att minska väntetiden under prov- och buffertappliceringen rekommenderas användning av appliceringshjälpmedlet WET FRED.
Specifikationer
Matris 4% agaros, tvärbunden
Partikelstorlek 50 till 150μ m
Kvantitet 5 x 0.2 mL
Mål Twin-Strep-Tag™ och Strep-tag ™II
Formatera Förpackad Gravity Flow Column
Endast för forskning.