Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Hög kapacitet Harts
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1000ml
Beskrivning
- Strep-™Tactin XT 4Flow™ hög kapacitet är en 4 % agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin ™XT och användbar för rening av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
- På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %) och högsta bindningsaffinitet rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
- Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av mål med hög molekylvikt.
- Dessutom Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hög kapacitet tillåter applicering av denatureringsmedel såsom urea.
- I jämförelse med Strep-Tactin ™XT 4Flow™ , Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hög kapacitet har en högre densitet av immobiliserat Strep-Tactin ™XT, vilket leder till ett 2 gånger högre utbyte av renat protein.
- Suspensionen kan användas för packning av gravitationsflödeskolonner eftersom hartset är optimerat för kolonnaffinitetskromatografi snarare än för satsvis rening.
- För att packa en kolonn med 1 ml hartsbäddvolym krävs 2 ml 50 % suspension.
Specifikationer
Specifikationer
| Matris | 4% agaros, tvärbunden |
| Partikelstorlek | 50 till 150μ m |
| Kvantitet | 4 mL |
| Mål | Twin-Strep-Tag™ och Strep-tag ™II |
| Formatera | Förpackad Gravity Flow Column |
Endast för forskning.