Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Hög kapacitet Harts
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1000ml
Beskrivning
- Strep-™Tactin XT 4Flow™ är en 4 % agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin ™XT och användbar för rening av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
- På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %), och högsta bindningsaffinitet, rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
- Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av högmolekylära mål.
- Dessutom Strep-™Tactin XT 4Flow™ möjliggör applicering av denatureringsmedel såsom urea.
- Suspensionen kan användas för packning av gravitationsflödeskolonner eftersom hartset är optimerat för kolonnaffinitetskromatografi snarare än för satsvis rening.
- För att packa en kolonn med 1 mL hartsbäddvolym krävs 2 mL 50 % suspension.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hög kapacitet harts |
| Kvantitet | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Rena Strep-™Tag II eller Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteiner |
Endast för forskning.