Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Hög kapacitet Harts
Produktkod. p-7230525 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1000ml
Produktkod. 16674724
Brand: IBA Lifesciences 25030002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Strep-™Tactin XT 4Flow™ högkapacitetsharts är en 50% suspension för att rena Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ hög kapacitet är en 4 % agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin ™XT och användbar för rening av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %) och högsta bindningsaffinitet rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
  • Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av mål med hög molekylvikt.
  • Dessutom Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hög kapacitet tillåter applicering av denatureringsmedel såsom urea.
  • I jämförelse med Strep-Tactin ™XT 4Flow™ , Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hög kapacitet har en högre densitet av immobiliserat Strep-Tactin ™XT, vilket leder till ett 2 gånger högre utbyte av renat protein.
  • Suspensionen kan användas för packning av gravitationsflödeskolonner eftersom hartset är optimerat för kolonnaffinitetskromatografi snarare än för satsvis rening.
  • För att packa en kolonn med 1 ml hartsbäddvolym krävs 2 ml 50 % suspension.
Specifikationer
Matris 4% agaros, tvärbunden
Partikelstorlek 50 till 150μ m
Kvantitet 4 mL
Mål Twin-Strep-Tag™ och Strep-tag ™II
Formatera Förpackad Gravity Flow Column
Endast för forskning.