Läs mer
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic Conjugate
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Etikett eller färgämne:
DY-488
DY-549
DY-649
HRP-konjugat
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
StrepMAB-Classic är en mycket selektiv, murin monoklonal antikropp för detektion av Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som western blots, ELISA , FACS immunohistokemi och immuncytokemi.
Den finns tillgänglig kopplad till fluorescerande färgämnen (DY-488, DY-549, DY-649).
Absorptions-/emissionsmaxima för de fluorescerande färgämnena är:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Observera: För att fånga Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner på fasta faser rekommenderas användning av StrepMAB-Immo eller Strep-™Tactin XT på grund av bindningsaffiniteten i pM-intervallet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.10 mL |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Kit Innehåll | Lösning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA |
| Innehåll och lagring | Outspädd: 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus; Utspädd: -25 °C till -15 °C |
| Kvantitet | 50μ g |
| För användning med (applikation) | ELISA, western blöt, immunfluorescens |
| Mål | Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™ |
| Typ | Konjugera |
| Etikett eller färgämne | DY-549 |
Endast för forskning.