Läs mer
IBA Lifesciences Streptomycin
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Descripción
Streptavidin:biotin-systemet används i stor utsträckning för immobilisering och detektion av biotinylerade molekyler, som proteiner och nukleinsyror. IBA Lifesciences tillhandahåller bulkmängder av frystorkat streptavidin i tillförlitlig och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser för att generera streptavidinbelagda ytor (mikroplattor, SPR-chips, pärlor) eller detektionsreagens konjugerade med t.ex. fluorescerande färgämnen.
Observera att streptavidin inte är tillämpligt för detektion, immobilisering och rening av ™Strep-tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner, eftersom bindningsaffiniteten för båda taggar är för låg.
Especificaciones
Especificaciones
| Färg | Vitt |
| Koncentration | Lyofiliseras från en 25 mg/ml lösning |
| Partikelstorlek | 13,3 kDa/subenhet |
| Kvantitet | 1 g |
| Källa | Rekombinant, uttryck i E. coli |
| Form | Pulver |
| Renhet eller kvalitetsklass | >95 % |
| Värd art | Streptomyces avidinii |
| Produkttyp | Tetrameriskt protein |
Endast för forskning.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.