missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 647 —R-Phycoerythrin Conjugate (Alexa Fluor™ 647 —R-Phycoerythrin Streptavidin)
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Streptavidin, Alexa Fluor™ 647-R-fykoerytrin streptavidin tandemkonjugat har excitations- och emissionsmaxima vid∼ 496 565/667 och används i stor utsträckning för att detektera biotinylerade prober genom flödescytometri i flerfärgsapplikationer med användning av en enda excitationsvåglängd, 488 nm. De Alexa Fluor™ 647 konjugat av R-PE har emissionsspektra nästan identiska med de för Cy5-R-PE-konjugat men tenderar att ha mer intensiv långvåglängdsemission och att kräva mindre kompensation i R-PE-kanalen.
Se en urvalsguide för alla Alexa Fluor™ streptavidin och avidinkonjugat .
Se en urvalsguide för alla Alexa Fluor™ streptavidin och avidinkonjugat .
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugera | PE-Alexa Fluor 647 |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometri, immunanalyser, histokemiska tillämpningar, blottanalys |
| Kvantitet | 100μ L |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska streptavidin R-PE-Alexa Fluor™ 647-konjugat (1 mg/ml). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Excitation/Emission | 488 eller 561/668 |
| Flödescytometerlaserlinjer | 633/635, 488 eller 561 |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Lösning |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering