Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin protein, AP
Produktkod. 11851195
Kvantitet:
3 mg
Förpackningsstorlek:
3mg
Produktkod. 11851195
Brand: Invitrogen™ 21323
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Protein
Streptavidin protein, AP konjugat, 21323, från Invitrogen ., 21323, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA , Immunofluorescens, Western Blot.
Streptavidin är biotinbindande protein som ursprungligen isolerades från Streptomyces avidinii. Till skillnad från avidin har streptavidin inga kolhydrater och har en svagt sur pI på 5. Thermo Scientific Streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa av 53 000 dalton och en nästan neutral pl. Streptavidin är ett tetrameriskt protein, där varje subenhet binder en molekyl av biotin med en affinitet som liknar den för avidin. Guanidiniumklorid kommer att dissociera avidin och streptavidin till subenheter, men streptavidin är mer resistent mot dissociation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2-4mg/mL
Konjugera AP
Korsreaktivitet Märka
Formulering TBS med 0,1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2, 50 % glycerol och inget konserveringsmedel; pH 8
pH 8
Kvantitet 3 mg
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring -20 °C
Form Vätska
För användning med (applikation) ELISA, Western Blot
Renhet eller kvalitetsklass renat
Värd art EJ TILLÄMPLIGT
Produkttyp Streptomycin