Läs mer
Invitrogen™ Streptavidinprotein, Rhodamin
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
Streptavidinprotein, Rhodamine-konjugat, 21724, från Invitrogen ., 21724, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA Immunohistochemistry, Western Blot.
Streptavidin är biotinbindande protein som ursprungligen isolerades från Streptomyces avidinii. Till skillnad från avidin har streptavidin inga kolhydrater och har en svagt sur pI på 5. Thermo Scientific Streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa av 53 000 dalton och en nästan neutral pl. Streptavidin är ett tetrameriskt protein, där varje subenhet binder en molekyl av biotin med en affinitet som liknar den för avidin. Guanidiniumklorid kommer att dissociera avidin och streptavidin till subenheter, men streptavidin är mer resistent mot dissociation.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Rhodamine |
| Korsreaktivitet | Märka |
| Formulering | PBS utan konserveringsmedel |
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Frystorkat material |
| För användning med (applikation) | ELISA, Immunohistokemi, Western Blot |
| Renhet eller kvalitetsklass | renat |
| Värd art | EJ TILLÄMPLIGT |
| Visa mer |