Läs mer
Cytiva Streptavidin Sepharose™ Högpresterande medium
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Beskrivning
- Extremt användbar för att utnyttja antingen de starka interaktionerna mellan biotin och streptavidin eller de något svagare interaktionerna mellan 2-iminobiotin och streptavidin
- Bindningskapacitet för Streptavidin: >300 nmol biotin/ml medium; 6 mg biotinylerat BSA/ml medium
- Stabil (långsiktig) i pH-intervallet 4 till 9
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- Perfekt att packa in i Tricorn™ 5/50 GL, XK 16/20 eller andra kolonner där större reningar krävs
Specifications
Specifications
| Bindande kapacitet | >300 nM biotin/ml |
| Flödeshastighet | <150 cm/hr. |
| Typ av stöd | 6 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 8 °C |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Kvantitet | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Affinitetskromatografi |
| Typ | Agaros |
Safety and Handling
Product Identifier
- Streptavidin Sepharose High Performance, 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol