Läs mer
Thermo Scientific™ Streptex™ Latexagglutinationstest
Produktkod. p-6100325
Kvantitet:
200 tester/kit
50 tester/kit
Förpackningsstorlek:
200 tester
50 tester
Produktkod. 11434099
Brand: Thermo Scientific™ R30950501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera och identifiera en mängd olika streptokocker med en enkel enzymextraktionsmetod som detekterar Lancefield-grupperna A, B, C, D, F och G.
Identifiera och differentiera snabbt Lancefield-gruppen av streptokocker med hjälp av Thermo Scientific™ Streptex™ Latexagglutinationstest. Testet använder latexpartiklar sensibiliserade med gruppspecifika antikroppar som agglutinerar i närvaro av homologa antigener.
Produktegenskaper Använd
detta snabba latexagglutinationstest, vilket ger en komplett lösning för isolering och differentiering av Lancefield-grupperna A, B, C, D, F& G.
Se distinkta, tydliga resultat med vit latexagglutination på en svart bakgrund. Individuella latexgrupperingsreagenser finns tillgängliga vid behov.
Med Streptex gruppspecifika antigener extraheras från streptokocker i ett enkelt inkubationssteg. Antigener identifieras sedan med användning av polystyrenlatexpartiklar som har belagts med gruppspecifika antikroppar. Dessa latexpartiklar agglutinerar starkt i närvaro av homologt antigen och förblir i slät suspension i frånvaro av homologt antigen.
För en snabbare syraextraktionsmetod, Streptex Acid Extraction Kit (Art.nr. R30951301) finns för användning med Streptex . Syraextraktion kommer snabbt att extrahera gruppantigenerna utan behov av inkubation. Grupp D-antigen extraheras emellertid inte effektivt med syraextraktion; därför måste en alternativ metod användas för att bekräfta misstänkta grupp D-streptokocker.
Beprövad prestanda
  • Lita på beprövade tester med mer än 50 års kombinerad beprövad prestanda
  • Upprätthåll förtroendet med tillförlitliga resultat som har mer än 99 % känslighet (enligt information som finns tillgänglig i bipacksedeln)
Arbetsflödeseffektivitet
  • Tydliga, robusta reaktioner ger lättavlästa resultat
  • Förbättra produktiviteten med kompakta kitkonfigurationer, färgkodade reagenser och bekväma arbetsstationer
  • Flexibel användning från selektiva och icke-selektiva medier
  • Kontrolllatex krävs inte
Ekonomisk lösning
  • Maximera utgiftseffektiviteten med möjligheten att köpa separata kitkomponenter
  • Spara tid, pengar och resurser genom att vända dig till ett företag, en källa, för en komplett uppsättning Staph-identifieringslösningar
Streptokocker är fakultativt anaeroba, katalasnegativa, grampositiva kocker som förekommer som par eller kedjor. De orsakar en mängd olika kliniska sjukdomar inklusive faryngit, scharlakansfeber, otitis media, impetigo, meningit, neonatal sepis, lunginflammation, endokardit, osteomyelit och nekrotiserande fascit. En av de mest användbara fenotypiska egenskaperna hos streptokocker är den hemolytiska reaktionen, vanligtvis klassificerad som alfa, beta eller gamma, beroende på utseendet på zoner runt kolonier som växer på blodagar. Beta-hemolytiska streptokocker karakteriseras vidare av Lancefield-grupper baserade på de antigena skillnaderna i gruppspecifika polysackarider lokaliserade i bakteriecellväggen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Streptex Latexagglutinationstest
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Streptokocker (Grupp A, B, C, F, G)
Typ Streptococcus testkit
För användning med (applikation) Enzymimmunanalysdetektion
Inkluderar Testlatex, extraktionsenzym, polyvalent positiv kontroll, engångsreaktionskort, engångsblandningsstavar
Material Polyvalent
Organismgrupp Lancefield A, B, C, D, F
Kvantitet 50 tester/kit
Målorganismklass Streptokock