Läs mer
Ansell™ Stringknits™ 76-200-serien Lättvikt Nylon Handskar
Produktkod. 12950135 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12950135
Brand: Ansell™ 76200100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter längre, bekvämare slitage utan svaga punkter som kan spricka eller slita. Ansell Stringknits™ 76-200-serien Lättvikt Nylon Handskar kan bäras på egen hand eller som foder.
  • Prisvärt produktskydd
  • Inga sömmar som skaver eller irriterar
  • Ambidexter
  • Tillåter bra luftflöde till handen, förhindrar värme och svett
  • Tvättbar i 40 °C utan att krympa eller förlora formen
  • Mjuk, bekväm, flexibel och låg ludd
  • Tillämpningar inkluderar allmän hantering, känslig manipulation, finmontering av torra delar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nylon
Konstruktion Sömlös stickning
Manschettmaterial Nylon
Beläggningsmaterial Uncoated
Färg Vitt
Exteriör finish No Texture
Kvalitet 13 gauge
Hand Ambidexter
Material Nylon
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek X-large
Färg på handskemanschett Vitt
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Nylon
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Mekaniskt skydd
Serie 76-200