Läs mer
Corning™ Stripette™ Bulk engångspolystyren serologiska pipetter, sterila
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-163395 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Negativa examen:
0.2 mL
2.5 mL
3 mL
10 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 10420672
Brand: Corning™ 4010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med optiskt klar polystyren för noggrann mätning. Corning™ Stripette™ Serologiska engångspipetter av polystyren i bulk är idealiska för storskaliga sterila och icke-sterila vätskehanteringsapplikationer.
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke-cytotoxisk
  • BSE/TSE-fri
  • Exklusiv anti-droppspets säkerställer korrekt leverans
  • Färgkodade förstoringsränder gör volymavläsning och storleksval enklare
  • Dubbelriktade graderingar ger val av stigande och fallande skalor
  • Negativa graderingar tillåter ytterligare arbetsvolym
  • Tre förpackningsalternativ: Individuellt inslagna, papper/plast; Individuellt förpackad, klar plast; bulkpackad
  • Volumetrisk noggrannhet av± 2 % vid full kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Längd (engelska) 10,94 tum.
Negativa examen 0.2 mL
Kvantitet 1000/Cs.
Tipsstil Anti-dropp
Förpackningstyp Slumpmässig
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 27.8 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk