Läs mer
Corning™ Stripette™ Engångsbananskal med bred spets Plastförpackade polystyren serologiska pipetter
Handla allt Corning Produkter
:
Bred; 10 ml; Individuellt förpackad, klar plast; 200/Cs
Beskrivning
- Sterila
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
- Icke-cytotoxisk
- BSE/TSE-fri
- Exklusiv anti-droppspets säkerställer korrekt leverans
- Färgkodade förstoringsränder gör volymavläsning och storleksval enklare
- Dubbelriktade graderingar ger val av stigande och fallande skalor
- Negativa graderingar tillåter ytterligare arbetsvolym
- Tre förpackningsalternativ: Individuellt inslagna, papper/plast; Individuellt förpackad, klar plast; bulkpackad
- Volumetrisk noggrannhet av± 2 % vid full kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Längd (engelska) | 13,54 tum. |
| Negativa examen | 3 mL |
| Tipsstil | Rund |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad, plast |
| Visa mer |