Läs mer
Corning™ Stripette™ Helt plastförpackade, polystyren serologiska pipetter, sterila
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Beskrivning
Har en lättöppningsbar plastfolie för aseptisk borttagning och eliminering av statisk vidhäftning när du bär latexhandskar. Corning™ Stripette™ Serologiska engångspipetter i plastförpackad polystyren har en unik färgkodad förstoringsrand för enklare visning av menisken.
- Sterila
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
- Icke-cytotoxisk
- BSE/TSE-fri
- Exklusiv anti-droppspets säkerställer korrekt leverans
- Färgkodade förstoringsränder gör volymavläsning och storleksval enklare
- Dubbelriktade graderingar ger val av stigande och fallande skalor
- Negativa graderingar tillåter ytterligare arbetsvolym
- Tre förpackningsalternativ: Individuellt inslagna, papper/plast; Individuellt förpackad, klar plast; bulkpackad
- Volumetrisk noggrannhet av± 2 % vid full kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Längd (engelska) | 11,63 tum. |
| Negativa examen | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Tipsstil | Anti-dropp |
| Visa mer |