Läs mer
Corning Stripette Trippelpåsförpackning, individuellt förpackad, papper/plast
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Längd (metrisk):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Beskrivning
Cornings förpackade pipetter med tre påsar är en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Denna extraordinära förpackning är idealisk för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
- Trippelpåsad
- Varje pipett är individuellt inslagen i lättöppnat papper/plast
- Inget behov av dekontaminering sprayning med alkohol
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
- Icke-pyrogen
- RNase-/DNas-fri
- Mänsklig DNA-free
Obs! Trippelpåsförpackade stripetter har samma produktanspråk och egenskaper som standard stripetter förutom sterilitet och förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % |
| Kalibrerad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Längd (engelska) | 10,94 tum. |
| Negativa examen | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Visa mer |