Läs mer
Corning Stripette Trippelpåsförpackning, individuellt förpackad, papper/plast
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10231303 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Längd (metrisk):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Produktkod. 10231303
Brand: Corning 7042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i renrumsteknik för en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Corning™ Stripette™ Individuellt pappers-plastförpackade serologiska engångspipetter, Cleanroom Pack är idealiskt för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
Cornings förpackade pipetter med tre påsar är en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Denna extraordinära förpackning är idealisk för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
  • Trippelpåsad
  • Varje pipett är individuellt inslagen i lättöppnat papper/plast
  • Inget behov av dekontaminering sprayning med alkohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
  • Icke-pyrogen
  • RNase-/DNas-fri
  • Mänsklig DNA-free
Obs! Trippelpåsförpackade stripetter har samma produktanspråk och egenskaper som standard stripetter förutom sterilitet och förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Längd (engelska) 10,9 tum
Negativa examen 0.2 mL
Kvantitet 1000/Cs.
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Tredubblat påsar
Volym (engelska) 0,06 oz.
Färg Klart
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 27.7 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk