Läs mer
Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Produktkod. 11307018
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11307018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014705.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121012-89-3
Molekylformel C10H2F12O4Sr
Molekylvikt (g/mol) 501.72
MDL-nummer MFCD00064760
InChI-nyckel KEVXBFHXVKDJRZ-PAMPIZDHSA-L
Synonym strontium hexafluoroacetylacetonate, strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, strontium hexafluoropentanedionate hydrate, 2,4-pentanedione,1,1,1,5,5,5-hexafluoro-,ion 1-,strontium 2:1, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy strontio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 91873267
LEDER [Sr++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 220°C (0.02mmHg)(sublimation)
Kemiskt namn eller material Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Smältpunkt ∼260°C (decomposition)
Färg White
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn strontium;(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
Formel vikt 501.75