Läs mer
Strontiumlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 g/L |
| Typ | Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 mL |