Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Standard inkubator, 60 L
Produktkod. 11426628
Kapacitet (metrisk):
60 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11426628
Brand: Cole-Parmer™ 0111002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturområde: Omgivningstemperatur +8 °C till 130 °C
  • Designad för enkel åtkomst med gångjärn framdörrpanel
  • Varje sidopanel har 2 x 10 mm diameter pluggade hål för införande av antingen gaser eller kablar
  • Full synlighet av prover
  • Enkel åtkomst till arbetskammaren
  • Val av analog eller digital styrning
  • För analog modell SI60 görs inställning av temperaturen med en kalibrerad ratt
  • För digital modell SI60D uppnås inställningen av temperaturen mer exakt via LCD-displayen
  • Båda modellerna har en tryckknapp förinställd på 37 °C
  • Temperatursäkerhetsskydd inställd på 72 °C
  • Inkubatorn levereras plattförpackad, för montering vid användningsstället
  • Monteringen är enkel och kräver endast en skruvmejsel
Specifica
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 60 L
Material Akryl
Temperaturområde (metriskt) Ambient +8° till 130 °C
Typ Standardinkubatorer
Modell Analog
Elektriska krav 220/240V, 50 Hz
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato