Läs mer
Cole-Parmer™ GT-200-serien gelationstimer
Produktkod. p-8012895
Ökar:
1 min.
6 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11503839
Brand: Cole-Parmer™ 9893043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät gelationstiden för lim och hartser för kvalitetskontroll med denna gelationstimer i GT-200-serien.
  • Stoppar automatiskt när gelation uppstår
  • Hörbara och visuella larm varnar dig vid gelationspunkten
  • Användarvänliga tryckknappar med stor LED-skärm
  • Kolvar av rostfritt stål tas bort för enkel rengöring
Gelationstiden är övergången från flytande till fast material under polymerisation. Testet kräver cirka 100 ml prov i en behållare som är > 1–1/2 tum (38 mm) i diameter. När mätningen har påbörjats rör sig kolven uppåt och nedåt. Efter gelation stoppas kolven, stoppar timern och utlöser ljud- och visuella larm. Den ljusstarka LED-skärmen visar tiden till närmaste minut eller tiondels minut.
Stativ och klämma säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Gelationstimer
Tidsintervall 9 999 min.
Larm Ljud/visuellt
Noggrannhet ±2 %
Upplösning 1 min.
Visa LED
Ökar 1 min.
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 94 x 69 x 119 mm
Längd (engelska) 3,7 tum
Längd (metrisk) 94 mm
Höjd (engelska) 4,7 tum
Höjd (metrisk) 119 mm