Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ HM2000C modell värmemantel
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Djup (metriskt) | 175 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 175 x 175 x 170mm |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Spänning | 230 V |
| Elektriska krav | 230V, 50/60Hz, 100w |
| Modell | HM2000C |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Wattal | 360w |
| Visa mer |