Läs mer
Cole-Parmer™ Dry-Block Spacer Inserts för Cole-Parmer™ SC-200-seriens provkoncentrator
Kvantitet:
2-pack
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enkel bred – mäter 98,8 x 40,2 x 18,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Anodiserad aluminium |
| Typ | Block |
| Kvantitet | 2-pack |
| Längd (engelska) | 3,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 98.8 mm |
| Bredd (engelska) | 1,6 tum. |
| Bredd (metrisk) | 40.2 mm |
| Höjd (engelska) | 0,7 tum |
| Höjd (metrisk) | 18.5 mm |