Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ SBS40 Skakvattenbad
Kapacitet (metrisk):
24 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Val av plattformar ger ett fram- och återgående skak-, orbital- eller icke-skakande system
- Analoga kontroller och digital temperaturdisplay förenklar driften
- Övertemperatur och lågnivåavstängningar förbättrar säkerheten
- Skakhastighet: 20 till 130 rpm
- Slaglängd/omloppsstorlek: 3/4 tum. (20 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 24 l |
| Typ | Skakvattenbad |
| Visa | LED |
| Temperatur (metrisk) Max | 95 °C |
| Spänning | 230 V |