Läs mer
Cole-Parmer™ Tillbehör till Cole-Parmer™ Shakers i SH-200-serien och skakningsinkubatorer i SI-200-serien
Produktkod. p-6837045
Produkttyp:
Plattform
Beskrivning:
Gummiplattformsmatta för stora orbitalskakare
Tier System för små gungande shakers
Tier System för stora gungande shakers
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10195704
Brand: Cole-Parmer™ 5170094
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera prestandan för din Cole-Parmer™ skakande kuvöser.
  • Håll din skakuvös igång ordentligt med dessa tillbehör.
Specifikationer
Produkttyp Plattform
Material Metall
Längd (engelska) 16,5 tum
Längd (engelska) Plattform 14 tum
Längd (metrisk) 420 mm
Längd (metrisk) plattform 355 mm
Bredd (engelska) 14,2 tum
Bredd (engelska) Plattform 14 tum
Bredd (metrisk) 360 mm
Bredd (metrisk) Plattform 355 mm
Beskrivning Tier System för stora gungande shakers
För användning med (utrustning) 3D Giratory Rocker SSL3, See-Saw Rocker SSL4
Inkluderar 2 plattformar brickor, 8 barer