Läs mer
Brannan™ Styren Väggtermometer
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stor (380 mm)
- Väggtermometer
- Djärvt svart tryck
- Användning inomhus eller utomhus
- Celsius- och Faherenheit-skalor
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Styren |
| Vikt (metrisk) | 74 g |
| Produkttyp | Vägg termometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till +50 °C |
| Noggrannhet | ±1,0 °C |