Läs mer
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro vattenbad
Produktkod. 15147025
Kapacitet (metrisk):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 l
5 l
5 och 12 l
Modell:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15147025
Brand: Grant Instruments™ SAP5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar ett genomskinligt lock som inte droppar för förbättrad prestanda, minskad avdunstning och ökad energibesparing. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro vattenbad ger en klar, vidvinkel LED-display för omedelbar försäkran om badets status.
  • Omgivningstemperatur +5 till 99°C i drift
  • Set and Forget™-teknik - snabb uppvärmning, exakt temperaturkontroll
  • Stabilitet± 0,2°C
  • 0,1°C inställningsupplösning
  • Justerbart övertemperaturlarm - skydda prover från överhettning
  • Avancerad torrstart och skydd mot torrgång
  • Lämplig för användning med värmeöverföringskulor (exklusive SAP2& SAP2S-modeller)
  • Dräneringsventil och transparent lock ingår
  • Timer och förinställningar
  • 120V& 230V-modeller tillgängliga
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5 ° till 99 °C
Värmekapacitet 1800 w (230V), 1300 w (120V)
Modell SAP5
Temperaturförinställningar 3
Temperaturupplösning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 215 x 335 x 200 mm
Längd (metrisk) 215 mm
Längd (metrisk) Interiör 131 mm
Bredd (metrisk) 335 mm
Bredd (metrisk) Interiör 281 mm
Höjd (metrisk) 200 mm
Vikt (metrisk) 3.9 kg
Spänning 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz