Läs mer
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro vattenbad
Produktkod. 15197025
Kapacitet (metrisk):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 l
5 l
5 och 12 l
Modell:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15197025
Brand: Grant Instruments™ SAPD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inkluderar ett genomskinligt lock som inte droppar för förbättrad prestanda, minskad avdunstning och ökad energibesparing. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro vattenbad ger en klar, vidvinkel LED-display för omedelbar försäkran om badets status.
  • Omgivningstemperatur +5 till 99°C i drift
  • Set and Forget™-teknik - snabb uppvärmning, exakt temperaturkontroll
  • Stabilitet± 0,2°C
  • 0,1°C inställningsupplösning
  • Justerbart övertemperaturlarm - skydda prover från överhettning
  • Avancerad torrstart och skydd mot torrgång
  • Lämplig för användning med värmeöverföringskulor (exklusive SAP2& SAP2S-modeller)
  • Dräneringsventil och transparent lock ingår
  • Timer och förinställningar
  • 120V& 230V-modeller tillgängliga
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 och 12 l
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5 ° till 99 °C
Värmekapacitet 1150 W (230 och 120V)
Modell SAPD
Temperaturförinställningar 3
Temperaturupplösning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 380 x 545 x 225 mm
Längd (metrisk) 380 mm
Längd (metrisk) Interiör 131/281 mm
Bredd (metrisk) 545 mm
Bredd (metrisk) Interiör 281/306 mm
Höjd (metrisk) 225 mm
Vikt (metrisk) 9.9 kg
Spänning 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz