Läs mer
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.5, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7042028
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15493749
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61100.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-90-3
Molekylformel C4H4Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 162.052
MDL-nummer MFCD00002789
InChI-nyckel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-namn disodium;butanedioate
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinate buffer soln.
Färg Colorless
Koncentration 0.2 M
pH 5.5
Fysisk form Liquid
Kvantitet 250 mL