Läs mer
Succinic acid, 99+%
Produktkod. 11420003
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Produktkod. 11420003
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12084.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Bärnstenssyra fungerar som ett urlakningsmedel vid utvinning av litium, kobolt från använda litiumjonbatterier och magnesium från magnesitmalm. Det används som utgångsmaterial vid syntes av nya elastiska polyestrar, fumarsyra, bärnstenssyraanhydrid och alkydhartser. Det spelar en viktig roll som surhetsreglerande medel i livsmedels- och dryckesindustrin, som hjälpämne i farmaceutiska produkter och fungerar som ett samkristalliseringsmedel i organisk syntes. Dess derivat, nämligen dietylester, används som substrat i Stobbe-kondensationen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bärnstenssyra fungerar som ett urlakningsmedel vid utvinning av litium, kobolt från använda litiumjonbatterier och magnesium från magnesitmalm. Det används som utgångsmaterial vid syntes av nya elastiska polyestrar, fumarsyra, bärnstenssyraanhydrid och alkydhartser. Det spelar en viktig roll som surhetsreglerande medel i livsmedels- och dryckesindustrin, som hjälpämne i farmaceutiska produkter och fungerar som ett samkristalliseringsmedel i organisk syntes. Dess derivat, nämligen dietylester, används som substrat i Stobbe-kondensationen.
Löslighet
Löslig i etanol, etyleter, aceton och metanol. Olösligt i toluen, bensen, koldisulfid, koltetraklorid och petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-15-6
Molekylformel C4H6O4
Molekylvikt (g/mol) 118.09
MDL-nummer MFCD00002789
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-namn butandisyra
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid
Smältpunkt 186°C to 188°C
Kokpunkt 235°C
Beilstein 1754069
Merck Index 14,8869
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone and methanol. Insoluble in toluene,benzene,carbon disulfide,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Formel vikt 118.09
Procent renhet ≥99%
Densitet 1.56
Kvantitet 10,000 g
Flampunkt 206°C (402°F)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.