Läs mer
DiscoverX Succinic acid disodium salt
Código de producto. 17322519
Encompass
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
10 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17322519
missing translation for 'mfr': DiscoverX 921193
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Succinic acid disodium salt is an agonist for GPR91 (SUCNR1). Provided as 10mg of dry powder.
Succinic acid is a dicarboxylic acid which takes the form of succinate in living organisms. Succinate is produced in inflammatory conditions, may be associated with rheumatoid arthritis, and its accumulation is associated with tumorigenesis. It acts through the succinate receptor, SUCNR1 (or GPR91), leading to enhanced IL-1β production. Provided as 10mg of dry powder.
Especificaciones
Kvantitet 10 mg
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado