Läs mer
Sackaros, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073581 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
5kg
Produktkod. 10346150
Brand: Fisher Chemical S/8600/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
C12H22O11, CAS-nummer-57-50-1, amerfand, rörsocker, d-sackaros, rohrzucker, sackaros, sackaros, sackaros, socker, bordssocker, vitsocker, 1 kg, CHEBI:17992, Vit, 342,29 g/mol, CZMRUGDNZRECBNSA-NCDWAGMRECBN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Smältpunkt 190°C
Färg Vitt
pH 6,5 till 7,5
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vikt 342.29g/mol
Fysisk form Fast