Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sudan Black B, certifierad
Produktkod. 10198180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. 10198180
Brand: Thermo Scientific Chemicals 419830100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456.553 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan Black B, certified
Smältpunkt 120.0°C to 124.0°C
Namnnotering certified
CAS 4197-25-5
Molekylformel C29H24N6
MDL-nummer MFCD00006919
Synonym C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
IUPAC-namn (2,2-dimetyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-fenyldiazenylnaftalen-1-yl)diazen
Molekylvikt (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Formel vikt 456.54
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.