Läs mer
Sulfametoxipyridazin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11906871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 11906871
Brand: Thermo Scientific Acros 436470250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-35-3
Molekylformel C11H12N4O3S
Molekylvikt (g/mol) 280.3
InChI-nyckel VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethoxypyridazine, sulphamethoxypyridazine, sulfapyridazine, sulfalex, longin, midicel, sulfametoxipiridazine, spofadazine, sulfdurazin, 3-sulfa-6-methoxypyridazine
PubChem CID 5330
ChEBI CHEBI:102516
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-metoxipyridazin-3-yl)bensensulfonamid
LEDER COC1=NN=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxypyridazine
Smältpunkt 182°C to 183°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,9051
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 280.3
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfamethoxypyridazine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.