Läs mer
Sulfamsyra,≥ 99,5 % (alkalimetrisk), Honeywell™
Produktkod. p-7071737 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15660860
Brand: Honeywell Research Chemicals 074011KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
≥99,5 % (alkalimetrisk)
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5329-14-6
Molekylformel H3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 97.088
MDL-nummer MFCD00011603
InChI-nyckel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-namn sulfaminsyra
LEDER NS(=O)(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sulfamic Acid
Rester efter antändning ≤0.02%
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NH2SO3H
UN-nummer 2967
Formel vikt 97.09g/mol
Procent renhet ≥99.5% (alkalimetric)
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfamic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphamidic acid