Läs mer
Sulfamic Acid, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15642600 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 15642600
Brand: Honeywell Research Chemicals 2427725G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5329-14-6
Molekylformel H3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 97.088
MDL-nummer MFCD00011603
InChI-nyckel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-namn sulfamic acid
LEDER NS(=O)(=O)O
Specifikationer
Utseende Crystalline powder
Kemiskt namn eller material Sulfamic Acid
Färg Colorless
Smältpunkt 205°C
Densitet 2.1g/cm3
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 5 g
Linjär formel NH2SO3H
UN-nummer UN2967
Formel vikt 97.09g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus