Läs mer
Svavelsyra, 95 –97 %, reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. p-7083586
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11382545
Brand: Scharlab AC20691000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, som surgörande medel, vid syntes av organiska produkter och för kvävebestämningar.
  • Molekylformel: H 2 SO 4
  • Molar massa: 98,08 g/mol
  • CAS: 7664-93-9li>
  • EIN ECS nr: 231-639-5
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt ∼-15°C
Kokpunkt ∼310°C
Densitet 1.84g/cm3
Rester efter antändning 0.0003% max
Ångtryck ∼0.0001hPa at 20°C
Kvantitet 1 L
Fysisk form Lösning
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)
Formel vikt 98.08g/mol
Procent renhet 95 to 97%
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Svavelsyra 95-97%, pro analysi, ISO
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid