missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Svavelsyra, koncentrerad, 0,05M (0,1N), Scharlab

Produktkod. 11352555
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
80 mL
Förpackning:
HDPE-ampuol
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11352555

Brand: Scharlab AC207200PA

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Ta bort förberedelsearbetet. Svavelsyra, koncentrerad, 0,05M (0,1N), Scharlab är en koncentrerad volymetrisk lösning med en mycket exakt och tillförlitlig koncentration som kan användas för att förbereda 1L lösning för titrering.

  • Förpackad i kemiskt resistenta och mycket hållbara plastampuller
  • Ampullerna innehåller den exakta mängden koncentrat för att förbereda 1L färdig att använda standard
  • Erhåll olika koncentrationer genom att späda koncentratet till en annan volym än 1L
  • Koncentrerad lösning sparar fraktkostnader och lagringsutrymme

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Färg Färglös
CAS 7664-93-9
Sammansättning 4.904g H2SO4
Kokpunkt 135°C
Koncentration 0.5mol/L in concentrate (0.05mol/L prepared)
Densitet 1.06g/cm3
Förpackning HDPE-ampuol
Anteckningar om renhetsgrad Applications: analytical chemistry, laboratory reagent, titrant in volumetric analysis
Normalitet 0.1N (prepared)
Kvantitet 80 mL
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
UN-nummer 2796
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.