Läs mer
Svavelsyra Min 95% d=1,83, Certifierad AR , för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-8015157 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbelagd glasflaska
Plastic container
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10294300
Brand: Fisher Chemical S/9240/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
H2O4S, CAS-nummer-7664-93-9, elektrolytsyra, acidum sulfuricum, batterisyra, dihydrogen sulfate, svavelsyra, olja av vitriol, acide sulfurique, mattling syra, vitriol brun olja, doppsyra, 2,5L, 290 grader C, CHE96BI.06,8 mol färglös, CHE8BI.06,8 mol, 2,7g QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svavelsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
pH 1
Färg Färglös
Smältpunkt 10°C
Kokpunkt 290 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 1mmHg 146
Kvantitet 1 L
Viskositet 21mPa at 25°C
Fysisk form Vätska
Formel vikt 98.07g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulfuric acid