Läs mer
Svavelsyralösning 0,01M (0,02N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073238 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10254150
Brand: Fisher Chemical J/8470/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska