Learn More
Svavelsyralösning 0,5 M (1N), NIST Standardlösning, färdig att använda, för volumetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastic container
Väska i låda
Tamaño de la unidad:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Descripción
Svavelsyralösning 0,5 M (1N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP
Klar att använda, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 1.5 |
| Färg | Färglös |
| CAS | 7664-93-9 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Ångtryck | 1mmHg at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | H2O4S |
| Fysisk form | Vätska |
| MDL-nummer | MFCD00064589 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulfuric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido