Läs mer
Svavelsyralösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0 N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
Plastic Bottle
VOLPAC™ BEHÅLLARE
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric acid solution |
| Koncentration | 0.5M |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 1 L |
| Linjär formel | H2SO4 |
| UN-nummer | UN3264 |
| Beilstein | 2037554 |
| Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Formel vikt | 98.08g/mol |
| Kvalitet | Reagens Ph. Eur. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid solution
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu