Läs mer
Sulfuric Acid Solution 1M (2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10090250 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Plastbehållare
Förpackningsstorlek
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10090250
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical J/8420/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Sulfuric Acid Solution 1M (2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn sulfuric acid
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
pH 1
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 1mmHg at 20°C
Kvantitet 1 L
Fysisk form Liquid
Formel vikt 98.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid, solution 1M, (2N)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulfuric acid