Läs mer
Sulfuric Acid Solution 2M (4N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
Beskrivning
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, acide sulfurique, battery acid, vitriol brown oil, electrolyte acid, dipping acid, acidum sulfuricum, sulphuric acid, mattling acid, dihydrogen sulfate, oil of vitriol, 1L, 120 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid, 64589, 98.072
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric Acid Solution |
| pH | 1 |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 120°C |
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid solution 2M (4N)
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulfuric acid